Läs mer
Ferulinsyra (trans-4-hydroxy-3-metoxycinnaminsyra), Mikromol™
Produktkod. 17932226
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17932226 100 mg
1 options
Produktkod. 17932226 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3388.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Ferulinsyra (trans-4-hydroxy-3-metoxycinnaminsyra)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ferulic Acid
CAS 1135-24-6
Analyt- eller komponentnamn Ferulic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H10 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-acrylic acid, (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoic acid, (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoic acid, (E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoic acid, (E)-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, (E)-Ferulic acid, Fumalic acid, trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, trans-Ferulic acid
InChI formel InChI=1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)
LEDER COc1cc(C=CC(=O)O)ccc1O
IUPAC-namn 3-(4-hydroxy-3-metoxyfenyl)prop-2-enoinsyra
Molekylvikt (g/mol) 194.18
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 194,0579 g/mol