missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Fesoterodin-d7, TRC

Produktkod. 30180395
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180395 25 mg
30180196 50 mg
30179772 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30180395 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF32130325MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1126611-84-4
Molekylformel C26H30D7NO3
Molekylvikt (g/mol) 418.62
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])(C(=O)Oc1ccc(CO)cc1[C@H](CCN(C(C)C)C(C)C)c2ccccc2)C([2H])([2H])[2H]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Fesoterodine-d7
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C26H37NO3/c1-18(2)26(29)30-25-13-12-21(17-28)16-24(25)23(22-10-8-7-9-11-22)14-15-27(19(3)4)20(5)6/h7-13,16,18-20,23,28H,14-15,17H2,1-6H3/t23-/m1/s1/i1D3,2D3,18D
Formel vikt 418.3213
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.