Läs mer
Corning Media Tech Fetalt bovinserum
Produktkod. 15377636
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15377636 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 15377636 Leverantör Corning Media Tech Leverantörsnummer 35079CV
Besparingar på stamcellsforskning
Använd kampanjkoden 28032
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Tillägg för cellodling.
  • Råpoolat serum filtreras genom serier på 0,1μ filter av steriliseringsgrad
  • Låga endotoxinnivåer
  • Låga hemoglobinnivåer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp Fetalt bovinserum
Kvantitet 500 ml
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Endotoxinkoncentration <20 EU/ml
För användning med (applikation) Cell- och vävnadsodling
Hemoglobinkoncentration <30 mg/dL