missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CORNING MEDIA TECH™ Fetalt bovinserum
Beskrivning
- Sydamerikanska källor.
- Mycket använt serumtillskott för in vitro- odling.
- Den rika variationen av proteiner och tillväxtfaktorer i fetalt bovint serum håller odlade celler i ett medium där de kan överleva, växa och dela sig.
- Allt material följer EU:s importregler och testning av smittämnen rapporteras.
- Samlas in och bearbetas i enlighet med industristandarder och USP metod.
- Sterilfiltrerad.
- Låga endotoxinnivåer.
- Låga hemaglobinnivåer.
- Sann poolad för konsistens.
- Analysintyg och biokemisk profil finns.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EU-kompatibel |
| Innehåll och lagring | −25 °C till− 15 °C |
| Ursprungsland | Sydamerika |
| Kvantitet | 50 ml |
Produkttitel
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?