Beskrivning
- Insamlad från ett USDA-reglerat och övervakat slakteri av tekniker som arbetar“ på plats”
- Aseptiskt uppsamlad via hjärtpunktion
- Levereras sterilt, utan detekterbar mykoplasma eller virusinfektion
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USDA |
| Färg | Gyllene brun |
| Innehåll och lagring | -20 °C |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Fetalt bovinserum |
| Kvantitet | 1 x 500 ml |
| Koncentration | 3,1 till 4,4 g/dL |
| Sterilitet | Sterila |
| Steriliseringsmetod | Filtrering |
| Endotoxinkoncentration | <1 ng/mL |
| Visa mer |
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.