Läs mer
MP Biomedicals™ Fetalt bovint serum, CELLect™ Guld
Produktkod. 11455035 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1 x 100 ml
1 x 500 ml
Färg:
Blek till Gyllene Brun
Gyllene brun
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Steriliseringsmetod:
Filtrering
Produktkod. 11455035
Brand: MP Biomedicals™ 092916854
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Överlägsen för hybridomkloning
  • Insamlad från ett USDA-reglerat och övervakat slakteri av tekniker som arbetar“ på plats”
  • Aseptiskt uppsamlad via hjärtpunktion
  • Levereras sterilt, utan detekterbar mykoplasma eller virusinfektion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USDA
Färg Blek till Gyllene Brun
Innehåll och lagring -20 °C
Form Vätska
Produkttyp Fetalt bovinserum
Kvantitet 1 x 500 ml
Koncentration 3,1 till 4,4 g/dL
Serumbehandling Värmeinaktiverad
Sterilitet Sterila
Endotoxinkoncentration <1 ng/mL
För användning med (applikation) Används för cellodling och insektscellodlingstillämpningar
Värme inaktiverad Ja
Hemoglobinkoncentration 27 mg/dL
Mykoplasma upptäckt Nej
Osmolalitet 280 till 325 mOsm/kg
pH 6,7 till 7,8
USDA säkerhetstest ingår USDA inspekterad
Visa mer Visa mindre
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.