Beskrivning
Gibco™ Fosterbovin sera erbjuder utmärkt värde för grundläggande cellodling, specialforskning och specifika analyser, vilket ger forskare förtroende med konsekvent kvalitet och prisbelönt stöd som hjälper till att möta dina forskningsbehov och budgetkrav
- Sera-kategori: Specialitet
- Serumbehandling: Avskalad med kol-dextran
- Rekommenderad förvaring: -5 °C till -20 °C
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaringsvillkor:≤ -10 ° C Fraktvillkor: Fryst |
| Art | Nötkreatur/bovint |
| Åldras | Fetalt |
| Ursprungsland | Se CoA för specifikt ursprung |
| Form | Vätska |
| Formatera | Flaska |
| Produkttyp | Fetalt bovinserum |
| Kvantitet | 500 ml |
| Serumbehandling | Kolstrippade |
| Renhet eller kvalitetsklass | Forskningsbetyg |
| Visa mer |
Endast för forskningsbruk eller vidare tillverkning. Serum och blodproteiner är inte avsedda för direkt administrering till människor eller djur.