Beskrivning
Gibco Foster bovin serum omfattar ett brett spektrum av specialserum och vinner forskarnas förtroende med konsekvent kvalitet och prisbelönt stöd som hjälper till att möta dina unika forskningsbehov. Dialyserad FBS ger en mer kontrollerad och definierad miljö genom borttagning av små molekyler, vilket ökar resultatnoggrannhet och tillförlitlighet.
- Sera-kategori: Specialitet
- Ursprung: USA
- Endotoxinnivå: ≤50 EU/ml (specifikation kontrolleras och registreras; nivåer rutinmässigt ≤ 10 EU/ml)
- Hemoglobinnivå: ≤25 mg/dL
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaringsvillkor:≤ -10° C Fraktvillkor: Fryst |
| Art | Bovin |
| Åldras | Fetalt |
| Ursprungsland | USA |
| Form | Vätska |
| Formatera | One Shot |
| Produkttyp | Fetalt bovinserum |
| Kvantitet | 50 ml |
| Serumbehandling | Dialyserad |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |
Endast för forskningsändamål eller vidare tillverkning. Serum och blodproteiner är inte avsedda för direkt administrering till människor eller djur.