Läs mer
Gibco™ Fetal Bovin Serum, Premium
Produktkod. 17924671
Change view
Kvantitet:
50 ml
500 ml
10 x 50 ml
Formatera:
Flaska
One Shot
Värme inaktiverad:
Ja
Nej
Gamma-irradiated:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
500ml
50ml
Paket med 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Formatera Värme inaktiverad Gamma-irradiated unitSize
17924671 10 x 50 ml One Shot Ja Nej Paket med 10
30535602 500 ml Flaska Ja Ja -
17994721 50 ml One Shot Nej Nej 50ml
17974671 10 x 50 ml One Shot Nej Nej Paket med 10
17934731 50 ml One Shot Ja Nej 50ml
17974731 500 ml Flaska Nej Nej 500ml
17914671 500 ml Flaska Ja Nej 500ml
30534949 500 ml Flaska Nej Ja -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17924671 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A5670502
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gibco Fosterbovin serum erbjuder utmärkt värde för grundläggande cellkultur, specialforskning och specifika analyser.
Gibco fetal bovine sera offer excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
Sera-kategori: Premium
  • Används till allmän cellodling med gemensamma cellinjer
  • Låga endotoxin- och hemoglobinnivåer
  • Endotoxinnivå: <10 EU/ml
  • Hemoglobinnivå: <25 mg/dL
  • Ursprung: hänvisa till CoA för specifikt ursprung. Alla produkter kan vara otillgängliga i alla regioner på grund av importregler.
  • US Department of Agriculture (USDA) testade säkerheten för frånvaro av blåtunga och akabane från länder som är USDA-godkända för import till USA
Gibco Serum levererar
  • ISO 13485 –certifierad; behandlad i FDA-registrerade anläggningar
  • Trippelfiltrerad på 0,1 μm
  • Gibco flaskan är lättare att använda i huv; hjälper till att minska risken för kontaminering och förbättra konsistensen
  • Avdragbart klistermärke på märkningen ger praktisk referens för registrering av lotnummer och utgångsdatum i labbanteckningsboken
* FBS-importkraven varierar globalt, och acceptansen beror på om behöriga myndigheter tillåter import från ett specifikt ursprungsland. Vänligen kontrollera tillämpliga regler för export av FBS och alla produkter som innehåller FBS (t.ex. odlade celler). Kontakta din Thermo Fisher Scientific representant för support.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Butik på≤ -10°C.
Art Nötkreatur/bovint
Åldras Fetalt
Ursprungsland Se CoA för specifikt ursprung*
Form Fryst
Formatera One Shot
Produkttyp Fetalt bovinserum
Kvantitet 10 x 50 ml
Serumbehandling Värmeinaktiverad
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Trippelfiltrerat 0,1μ m
Kvalitet Premie
Testad för Upp till 60 kvalitetstester inklusive 9CFR-virustestning, endotoxin och prestanda
Endotoxinkoncentration ≤10 EU/mL
För användning med (applikation) *FBS-importkraven varierar globalt, och acceptansen beror på om behöriga myndigheter tillåter import från ett specifikt ursprungsland. Vänligen kontrollera tillämpliga regler för export av FBS och alla produkter som innehåller FBS (t.ex. odlade celler). Kontakta din Thermo Fisher Scientific representant för support.
Gröna funktioner Mindre spill
Värme inaktiverad Ja
Hemoglobinkoncentration ≤25 mg/dl
Renhet eller kvalitetsklass Premie
Frakt skick Torr is
USDA säkerhetstest ingår USDA:s säkerhetstester utförda för mexikanska och australiska ursprung
Gamma-irradiated Nej
Visa mer Visa mindre
Endast för forskningsändamål eller vidare tillverkning. Serum och blodproteiner är inte avsedda för direkt administrering till människor eller djur.