Läs mer
Gibco™ Fetalt bovint serum (FBS), Premium
Produktkod. 17934731
Change view
Kvantitet:
50 ml
500 ml
10 x 50 ml
Formatera:
Flaska
One Shot
Värme inaktiverad:
Ja
Nej
Gamma-irradiated:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
500ml
50ml
Paket med 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Formatera Värme inaktiverad Gamma-irradiated unitSize
17934731 50 ml One Shot Ja Nej 50ml
30535602 500 ml Flaska Ja Ja -
17994721 50 ml One Shot Nej Nej 50ml
17974671 10 x 50 ml One Shot Nej Nej Paket med 10
17924671 10 x 50 ml One Shot Ja Nej Paket med 10
17974731 500 ml Flaska Nej Nej 500ml
17914671 500 ml Flaska Ja Nej 500ml
30534949 500 ml Flaska Nej Ja -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17934731 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A5670501
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Gibco fetal bovine sera offer an excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays.
Gibco fetal bovine sera offer excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
Gibco fetala nötkreaturssera erbjuder utmärkt värde för grundläggande cellodling, specialitetsforskning och specifika analyser, och tjänar forskarnas förtroende med konsekvent kvalitet och prisbelönt stöd som hjälper till att möta dina forskningsbehov och budgetkrav.
Sera kategori: Premium
  • Används till allmän cellodling med gemensamma cellinjer
  • Låga endotoxin- och hemoglobinnivåer
  • Endotoxinnivå:< 10 EU/ml
  • Hemoglobinnivå:< 25 mg/dL
  • Ursprung: se CoA för specifikt ursprung. Alla produkter kanske inte är tillgängliga i alla regioner på grund av importbestämmelser.
  • US Department of Agriculture (USDA) säkerhetstestade för frånvaro av bluetongue och akabane från länder som är USDA-godkända för import till USA
Gibco serum levererar
  • ISO 13485 –certifierad; bearbetas i FDA-registrerade anläggningar
  • Trippelfiltrerad vid 0,1μ m
  • Gibco flaska lättare att använda i huven; hjälper till att minska risken för kontaminering och förbättra konsistensen
  • Avdragbart klistermärke på märkningen ger praktisk referens för registrering av lotnummer och utgångsdatum i labbanteckningsboken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring Butik på≤ -10°C.
Art Nötkreatur/bovint
Åldras Fetalt
Ursprungsland Se CoA för specifikt ursprung*
Form Fryst
Formatera One Shot
Produkttyp Fetalt bovinserum
Kvantitet 50 ml
Serumbehandling Värmeinaktiverad
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Trippelfiltrerat 0,1μ m
Kvalitet Premie
Testad för Upp till 60 kvalitetstester inklusive 9CFR-virustestning, endotoxin och prestanda
Endotoxinkoncentration ≤10 EU/mL
För användning med (applikation) *FBS import requirements vary globally, and acceptance depends on whether competent authorities allow import from a specific country of origin. Please check applicable regulations for the export of FBS and any FBS-containing products (e.g., cultured cells). Contact your Thermo Fisher Scientific representative for support.
Gröna funktioner Mindre spill
Värme inaktiverad Ja
Hemoglobinkoncentration ≤25 mg/dl
Renhet eller kvalitetsklass Premie
Frakt skick Torr is
USDA säkerhetstest ingår USDA Safety Testing Performed for Mexican and Australian origins
Gamma-irradiated Nej
Show More Show Less
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.