Läs mer
Cytiva Fetalt bovint serum, värmeinaktiverat
Produktkod. 12350273
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12350273 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 12350273 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SV30160.03HI
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
GE Hyclone Fetal Bovine Serum, Heat Inactivated, kommer från Sydamerika och uppfyller EU:s regler.
  • Filtrerat genom 3 sekventiella μ100 m porstorleksklassade filter
  • Full spårbarhet i enlighet med nuvarande goda tillverkningssed
  • Omfattande kvalitets-, prestanda- och analytiska tester
  • Aseptiskt förpackad i ett klass 100 renrum
  • Varje parti serum testas för att säkerställa kvalitet och sterilitet
  • Samlas efter filtrering och före slutlig packning
  • Batchtestning tillgänglig på begäran
  • Lämplig för forskningsapplikationer
  • Levereras i en 500 ml flaska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ursprungsland Sydamerika
Produkttyp Fetalt bovinserum
Kvantitet 500 mL
För användning med (applikation) Forskningsansökningar
Värme inaktiverad Ja