Läs mer
Gibco™ Fetalt bovint serum, mesenkymala stamcellskvalificerade, USDA-godkända regioner
Produktkod. 11548986 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11548986 500 ml 500ml
17887038 50 ml -
11538986 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11548986 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 12662029
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Gibco™ fetalt nötkreaturssera är speciellt testat för förmågan att stödja expansion och klonal uppräkning (kolonibildande enhet fibroblastanalys) av mesenkymala stamceller.
Gibco™ Fosterbovin sera erbjuder utmärkt värde för grundläggande cellodling, specialforskning och specifika analyser, vilket ger forskare förtroende med konsekvent kvalitet och prisbelönt stöd som hjälper till att möta dina forskningsbehov och budgetkrav
  • Sera-kategori: Specialitet
  • Ursprung: Länder som uppfyller USDA:s importkrav
  • Endotoxinnivå: ≤50 EU/ml (nivåer rutinmässigt ≤10 EU/ml)
  • Hemoglobinnivå:≤ 25 mg/dl
  • Förvaring: Förvara vid -5 °C till -20 °C.
Särskilt testad för förmågan att stödja expansion och klonal uppräkning (kolonibildande enhet fibroblastanalys) av mesenkymala stamceller.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor:≤ -10 °
C Fraktvillkor: Fryst
Art Nötkreatur/bovint
Åldras Fetalt
Ursprungsland Länder som uppfyller USDA:s importkrav
Form Vätska
Formatera Flaska
Produkttyp Fetalt bovinserum
Kvantitet 500 ml
Serumbehandling Standard (steril-filtrerad)
Sterilitet Sterila
Endotoxinkoncentration <50 EU/ml
Hemoglobinkoncentration ≤25 mg/dl
Renhet eller kvalitetsklass MS Cell-kvalificerad
Frakt skick Fryst
Visa mer Visa mindre
Endast för forskningsbruk eller vidare tillverkning. Serum och blodproteiner är inte avsedda för direkt administrering till människor eller djur.