Läs mer
Gibco™ Fetalt bovint serum, mesenkymala stamcellskvalificerade, USDA-godkända regioner
Produktkod. 17887038 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17887038 50 ml -
11538986 100 ml 100ml
11548986 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17887038 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 12662002
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Gibco™ fetalt nötkreaturssera är speciellt testat för förmågan att stödja expansion och klonal uppräkning (kolonibildande enhet fibroblastanalys) av mesenkymala stamceller.
Gibco™ Fosterbovin sera erbjuder utmärkt värde för grundläggande cellodling, specialforskning och specifika analyser, vilket ger forskare förtroende med konsekvent kvalitet och prisbelönt stöd som hjälper till att möta dina forskningsbehov och budgetkrav
  • Sera-kategori: Specialitet
  • Ursprung: Länder som uppfyller USDA:s importkrav
  • Endotoxinnivå: ≤50 EU/ml (nivåer rutinmässigt ≤10 EU/ml)
  • Hemoglobinnivå:≤ 25 mg/dl
  • Förvaring: Förvara vid -5 °C till -20 °C.
Särskilt testad för förmågan att stödja expansion och klonal uppräkning (kolonibildande enhet fibroblastanalys) av mesenkymala stamceller.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor:≤ -10 °
C Fraktvillkor: Fryst
Typ av kultur Adherent cellkultur
Art Nötkreatur/bovint
Åldras Fetalt
Ursprungsland Länder som uppfyller USDA:s importkrav
Form Vätska
Formatera Flaska
Produkttyp Fetalt bovinserum
Kvantitet 50 ml
Serumbehandling Standard (steril-filtrerad)
Sterilitet Sterila
Testad för Blåtunga
Givarflock Nej
Endotoxinkoncentration <50 EU/ml
Hemoglobinkoncentration ≤25 mg/dl
Renhet eller kvalitetsklass MS Cell-kvalificerad
Produktlinje One Shot
Frakt skick Fryst
Visa mer Visa mindre
Endast för forskningsbruk eller vidare tillverkning. Serum och blodproteiner är inte avsedda för direkt administrering till människor eller djur.