Läs mer
Gibco™ Fetalt bovint serum, mesenkymala stamcellskvalificerade, USDA-godkända regioner
Produktkod. p-4919335
Kvantitet:
50 ml
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 17887038
Brand: Gibco™ 12662002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Gibco™ fetalt nötkreaturssera är speciellt testat för förmågan att stödja expansion och klonal uppräkning (kolonibildande enhet fibroblastanalys) av mesenkymala stamceller.
Gibco™ fetalt nötkreaturssera erbjuder utmärkt värde för grundläggande cellodling, specialitetsforskning och specifika analyser, och tjänar forskarnas förtroende med konsekvent kvalitet och prisbelönt stöd som hjälper till att möta dina forskningsbehov och budgetkrav
  • Sera Kategori: Specialitet
  • Ursprung : Länder som uppfyller USDA:s importkrav
  • Endotoxinnivå :≤ 50 EU/ml (nivåer rutinmässigt≤ 10 EU/ml)
  • Hemoglobinnivå :≤ 25 mg/dL
  • Förvaring : Förvaras vid -5 °C till -20 °C.
Speciellt testad för förmågan att stödja expansion och klonal uppräkning (kolonibildande enhet fibroblastanalys) av mesenkymala stamceller.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor:≤ -10 °
C Fraktvillkor: Fryst
Typ av kultur Adherent cellkultur
Art Nötkreatur/bovint
Åldras Fetalt
Ursprungsland Länder som uppfyller USDA:s importkrav
Form Vätska
Formatera Flaska
Produkttyp Fetalt bovinserum
Kvantitet 50 ml
Serumbehandling Standard (steril-filtrerad)
Sterilitet Sterila
Testad för Blåtunga
Givarflock Nej
Endotoxinkoncentration <50 EU/ml
Hemoglobinkoncentration ≤25 mg/dl
Renhet eller kvalitetsklass MS Cell-kvalificerad
Produktlinje One Shot
Frakt skick Fryst
Visa mer Visa mindre
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.