Beskrivning
Premium Plus FBS, vårt mest definierade FBS, ger konsekvent celltillväxt för känsliga cellinjer som kräver lägst virusrisk. Den är idealisk för användning i biotillverkningsprocesser och diagnostisk cellkulturforskning som kräver den mest strikta kvalitetsprofilen, inklusive en omfattande biokemisk och hormonell profil. Gibco Fosterbovina serum erbjuder utmärkt värde för grundläggande cellodling, specialforskning och specifika analyser, vilket ger forskare förtroende med konsekvent kvalitet och prisbelönt stöd som hjälper till att möta dina forskningsbehov och budgetkrav.
Sera-kategori: Premium Plus
- Används till ett brett spektrum av celltyper, i synnerhet känsliga cellinjer
- Vårt mest karakteriserade serum med lägst endotoxin- och hemoglobinnivåer
- Endotoxinnivå: ≤5 EU/ml
- Hemoglobinnivå: ≤20 mg/dL
- Ursprung: Hänvisa till CoA för specifikt ursprung (USA, Australien, Nya Zeeland)
- US Department of Agriculture (USDA) testade säkerheten för frånvaro av blåtunga och akabane från länder som är USDA-godkända för import till USA
Gibco Serum levererar
- ISO 13485-certifierad; bearbetas i FDA-registrerade anläggningar
- Trippelfiltrerad på 0,1 μm
- Gibco Flaskan är lättare att använda i huv, minskar risken för kontaminering och hjälper till att förbättra konsistensen
- Avdragbart klistermärke på märkningen ger praktisk referens för registrering av lotnummer och utgångsdatum i labbanteckningsboken
* FBS-importkraven varierar globalt, och acceptansen beror på om behöriga myndigheter tillåter import från ett specifikt ursprungsland. Vänligen kontrollera tillämpliga regler för export av FBS och alla produkter som innehåller FBS (t.ex. odlade celler). Kontakta din Thermo Fisher Scientific representant för support.
Finns i 30-45 kGy; 25-40 kGy Tillgänglig på begäran; 30-40 kGy tillgängligt i EU
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Lagringsförhållanden: ≤-10 °C |
| Art | Nötkreatur/bovint |
| Åldras | Fetalt |
| Ursprungsland | Se CoA för specifikt ursprung* |
| Form | Fryst |
| Formatera | Flaska |
| Produkttyp | Fetalt bovinserum |
| Kvantitet | 500 ml |
| Serumbehandling | Standard (steril-filtrerad) |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |
Endast för forskningsändamål eller vidare tillverkning. Serum och blodproteiner är inte avsedda för direkt administrering till människor eller djur.