Läs mer
Gibco™ Fetal Bovint Serum, Premium Plus
Produktkod. p-7244599 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
50 ml
500 ml
10 x 50 ml
Formatera:
Flaska
One Shot
Värme inaktiverad:
Ja
Nej
Gamma-irradiated:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
500ml
50ml
Paket med 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Formatera Värme inaktiverad Gamma-irradiated Förpackningsstorlek
30535834 500 ml Flaska Ja Ja -
17974721 50 ml One Shot Nej Nej 50ml
17964661 10 x 50 ml One Shot Nej Nej -
17964721 50 ml One Shot Ja Nej 50ml
17944671 10 x 50 ml One Shot Ja Nej Paket med 10
17904731 500 ml Flaska Nej Nej 500ml
17964671 500 ml Flaska Ja Nej -
30534604 500 ml Flaska Nej Ja -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 30535834 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A5669201
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Premium Plus FBS, vårt mest definierade FBS, ger konsekvent celltillväxt för känsliga cellinjer som kräver lägst virusrisk.
Premium Plus FBS, vårt mest definierade FBS, ger konsekvent celltillväxt för känsliga cellinjer som kräver lägst virusrisk. Den är idealisk för användning i biotillverkningsprocesser och diagnostisk cellkulturforskning som kräver den mest strikta kvalitetsprofilen, inklusive en omfattande biokemisk och hormonell profil. Gibco Fosterbovina serum erbjuder utmärkt värde för grundläggande cellodling, specialforskning och specifika analyser, vilket ger forskare förtroende med konsekvent kvalitet och prisbelönt stöd som hjälper till att möta dina forskningsbehov och budgetkrav.
Sera-kategori: Premium Plus
  • Används till ett brett spektrum av celltyper, i synnerhet känsliga cellinjer
  • Vårt mest karakteriserade serum med lägst endotoxin- och hemoglobinnivåer
  • Endotoxinnivå: ≤5 EU/ml
  • Hemoglobinnivå: ≤20 mg/dL
  • Ursprung: Hänvisa till CoA för specifikt ursprung (USA, Australien, Nya Zeeland)
  • US Department of Agriculture (USDA) testade säkerheten för frånvaro av blåtunga och akabane från länder som är USDA-godkända för import till USA
Gibco Serum levererar
  • ISO 13485-certifierad; bearbetas i FDA-registrerade anläggningar
  • Trippelfiltrerad på 0,1 μm
  • Gibco Flaskan är lättare att använda i huv, minskar risken för kontaminering och hjälper till att förbättra konsistensen
  • Avdragbart klistermärke på märkningen ger praktisk referens för registrering av lotnummer och utgångsdatum i labbanteckningsboken
* FBS-importkraven varierar globalt, och acceptansen beror på om behöriga myndigheter tillåter import från ett specifikt ursprungsland. Vänligen kontrollera tillämpliga regler för export av FBS och alla produkter som innehåller FBS (t.ex. odlade celler). Kontakta din Thermo Fisher Scientific representant för support.
Finns i 30-45 kGy; 25-40 kGy Tillgänglig på begäran; 30-40 kGy tillgängligt i EU
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden: ≤-10 °C
Art Nötkreatur/bovint
Åldras Fetalt
Ursprungsland Se CoA för specifikt ursprung*
Form Fryst
Formatera Flaska
Produkttyp Fetalt bovinserum
Kvantitet 500 ml
Serumbehandling Standard (steril-filtrerad)
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Trippelfiltrerad, 0,1 μm
Kvalitet Premium Plus
Bearbetning Trippelfiltrerad på 0,1 μm
Volym (metrisk) 500 mL
Endotoxinkoncentration ≤5 EU/ml
För användning med (applikation) *FBS-importkraven varierar globalt, och acceptansen beror på om behöriga myndigheter tillåter import från ett specifikt ursprungsland. Vänligen kontrollera tillämpliga regler för export av FBS och alla produkter som innehåller FBS (t.ex. odlade celler). Kontakta din Thermo Fisher Scientific representant för support.
Värme inaktiverad Ja
Hemoglobinkoncentration ≤20 mg/dL
Renhet eller kvalitetsklass Premium Plus
Produktlinje 26S
Frakt skick Torr is
USDA säkerhetstest ingår USDA:s säkerhetstester utförda för mexikanska och australiska ursprung
Gamma-irradiated Ja
Visa mer Visa mindre
Endast för forskningsändamål eller vidare tillverkning. Serum och blodproteiner är inte avsedda för direkt administrering till människor eller djur.