Läs mer
Gibco™ Fetal Bovint Serum, Premium Plus
Produktkod. 17944671
Kvantitet:
50 ml
500 ml
10 x 50 ml
Formatera:
Flaska
One Shot
Värme inaktiverad:
Ja
Nej
Gamma-irradiated:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
500ml
50ml
Paket med 10
Produktkod. 17944671
Brand: Gibco™ undefined
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Gibco fetala nötkreaturssera erbjuder utmärkt värde för grundläggande cellodling, specialitetsforskning och specifika analyser, och tjänar forskarnas förtroende med konsekvent kvalitet och prisbelönt stöd som hjälper till att möta dina forskningsbehov och budgetkrav.
Premium Plus FBS, our most defined FBS, provides consistent cell growth for sensitive cell lines requiring the lowest viral risk. It is ideal for use in biomanufacturing processes and diagnostic cell culture research requiring the most stringent quality profile, including an extensive biochemical and hormonal profile. Gibco fetal bovine sera offer excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
Gibco fetala nötkreaturssera erbjuder utmärkt värde för grundläggande cellodling, specialitetsforskning och specifika analyser, och tjänar forskarnas förtroende med konsekvent kvalitet och prisbelönt stöd som hjälper till att möta dina forskningsbehov och budgetkrav.
Sera kategori: Premium Plus
  • Används till ett brett spektrum av celltyper, i synnerhet känsliga cellinjer
  • Vårt mest karakteriserade serum med de lägsta endotoxin- och hemoglobinnivåerna
  • Endotoxinnivå:≤ 5 EU/ml
  • Hemoglobinnivå:≤ 20 mg/dL
  • Ursprung: Se CoA för specifikt ursprung (USA, Australien, Nya Zeeland)
  • US Department of Agriculture (USDA) säkerhetstestade för frånvaro av bluetongue och akabane från länder som är USDA-godkända för import till USA
Gibco Serum levererar
  • ISO 13485-certifierad; bearbetas i FDA-registrerade anläggningar
  • Trippelfiltrerad vid 0,1μ m
  • Gibco flaska lättare att använda i huven, minskar risken för kontaminering och hjälper till att förbättra konsistensen
  • Avdragbart klistermärke på märkningen ger praktisk referens för registrering av lotnummer och utgångsdatum i labbanteckningsboken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Butik på≤ -10°C.
Art Nötkreatur/bovint
Åldras Fetalt
Ursprungsland Se CoA för specifikt ursprung*
Form Fryst
Formatera One Shot
Produkttyp Fetalt bovinserum
Kvantitet 10 x 50 ml
Serumbehandling Standard (steril-filtrerad)
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Trippelfiltrerat 0,1μ m
Kvalitet Premium Plus
Bearbetning Trippelfiltrerad, 0,1μ m
Testad för Upp till 70 kvalitetstester inklusive EMA-virustestning; USP/EP-mykoplasma, endotoxin, prestanda; biokemisk/hormonell profilering; Oritain fingeravtryck
Endotoxinkoncentration ≤5 EU/mL
För användning med (applikation) *FBS import requirements vary globally, and acceptance depends on whether competent authorities allow import from a specific country of origin. Please check applicable regulations for the export of FBS and any FBS-containing products (e.g., cultured cells). Contact your Thermo Fisher Scientific representative for support.
Gröna funktioner Mindre spill
Värme inaktiverad Ja
Hemoglobinkoncentration ≤20 mg/dL
Frakt skick Torr is
USDA säkerhetstest ingår USDA säkerhetstestning utförd för australiensiskt ursprung
Gamma-irradiated Nej
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.