Läs mer
Gibco™ Fetalt bovinserum, MaxSpec
Produktkod. 16629525
Change view
Kvantitet:
500 ml
Produktkod. Kvantitet
16629525 500 ml
1 options
Produktkod. 16629525 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A4766801
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Gibco MaxSpec fetalt bovinserum (FBS) är vår FBS av högsta kvalitet, som uppfyller selektiva specifikationer för att ge konsekventa, reproducerbara resultat.
Gibco™ MaxSpec Fetal Bovine Serum (FBS) is our highest quality FBS, meeting selective specifications to help provide consistent, reproducible results. Only MaxSpec FBS delivers our best quality specifications and testing levels.
Gibco MaxSpec fetalt bovinserum (FBS) är vår FBS av högsta kvalitet, som uppfyller selektiva specifikationer för att ge konsekventa, reproducerbara resultat. Endast MaxSpec FBS levererar våra bästa kvalitetsspecifikationer och testnivåer.
Gibco-serum: pålitlig kvalitet för konsekvent prestanda
MaxSpec serumfunktioner
  • Används till ett brett spektrum av celltyper, i synnerhet känsliga cellinjer
  • Vårt mest karakteriserade serum med de lägsta endotoxin- och hemoglobinnivåerna
  • Endotoxinnivå:≤ 1 EU/ml
  • Hemoglobinnivå:≤ 15 mg/dl
  • Ursprung: USA, Australien eller Nya Zeeland (se CoA för specifikt ursprung)
Ytterligare funktioner i detta serum innefattar:
  • Uppfyller USP/EP-riktlinjer med upp till 96 harmoniserade kvalitetsspecifikationstester
  • Ytterligare proliferationstester på de sex översta cellinjerna
  • EMA-virustestning på begäran
  • Lägst risk för BSE och lägre virusrisk
  • ISO 13485-certifierat; bearbetat i FDA-registrerade anläggningar
  • Trippelfiltrerad vid 0,1μ m
  • Gibco-flaskan är lätt att använda i en huv, bidrar till att minska risken för förorening och gör det möjligt för dig att utföra cellodling mer konsekvent
  • Avdragbart klistermärke på märkningen ger praktisk referens för registrering av lotnummer och utgångsdatum i labbanteckningsboken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Uppfyller USP/EP-riktlinjer; ISO 13485-certifierad
Klassificering Specialitet
Innehåll och lagring Förvara vid eller under -10 °C.
Art Nötkreatur/bovint
Celltyp Används till ett brett spektrum av celltyper, i synnerhet känsliga cellinjer
Åldras Fetalt
Ursprungsland Se CoA för specifikt ursprung
Form Vätska
Formatera Flaska
Produkttyp Fetalt bovinserum
Kvantitet 500 ml
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Trippelfiltrerat 0,1μ m
Testad för Uppfyller USP/EP-riktlinjer med upp till 96 harmoniserade kvalitetsspecifikationstester; Ytterligare proliferationstester på de översta 6 cellinjerna; EMA-virustestning på begäran
Endotoxinkoncentration ≤1 EU/ml
Hemoglobinkoncentration ≤15 mg/dl
Renhet eller kvalitetsklass Premium Plus
Frakt skick Fryst
Visa mer Visa mindre
Endast för forskningsändamål eller vidare tillverkning. Serum och blodproteiner är inte avsedda för direkt administrering till människor eller djur.