Läs mer
Gibco™ Fetal Bovine Serum, qualified, heat inactivated, E.U.-approved, South America Origin
Produktkod. p-6904049
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 11550356
Brand: Gibco™ 10500064
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Virus and Mycoplasma Tested. Supplied with a Certificate of Analysis detailing Q.C. results.
Sera Category: Standard
Origin: E.U. Approved (South American)
Virus and Mycoplasma Tested. Supplied with a Certificate of Analysis detailing Q.C. results.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ytterligare analyser Basic cell culture, specialty research, and specific assays
Certifikat och efterlevnad EU-Approved
Innehåll och lagring Store in freezer (–5 to –30°C)
Beskrivning Foetal Bovine Serum (Heat Inactivated), E.U. Approved (South American Origin), 500mL, Liquid, –5 to –30°C Storage Temperature, Cattle/Bovine Species, Virus and Mycoplasma Tested, Dry Ice
Ursprungsland E.U. Approved (South American)
Form Liquid
Formatera Bottle
Produkttyp Fetal Bovine Serum
Kvantitet 500 ml
Källa Cattle/Bovine
Kvalitet Qualified
Testad för Virus, Mycoplasma
Formulering Liquid
För användning med (applikation) Basic cell culture, specialty research, and specific assays
Värme inaktiverad Heat-Inactivated
Renhet eller kvalitetsklass Qualified