Läs mer
Gibco™ Fetal Bovine Serum, qualified, United States
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11570636
Kvantitet:
50 ml
100 ml
10 x 50 ml
Formatera:
Ett skott
Flaska
One Shot
Förpackningsstorlek:
100ml
50ml
Paket med 10
Produktkod. 11570636
Brand: Gibco™ 26140087
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Viktig uppdatering: Vi har nyligen introducerat Premium Plus fetalt bovinserum (FBS) specifikationsbaserade produkter. Dessa förbättrade produkter är alternativ till våra kvalificerade SKU med ursprung från USA. Produktstabilitet, prestanda, tillverkning, lagring och transportprocesser är oförändrade.
Gibco fetalt bovinserum ger utmärkt värde till grundläggande cellodling, specialitetsforskning och specifika analyser. Det har forskarnas förtroende med konsekvent kvalitet och prisbelönt stöd som hjälper till att uppfylla dina forskningsbehov och budgetkrav
Gibco-serum: Pålitlig kvalitet för konsekvent prestanda
Gibco serumkategori: Value Plus (Performance)
  • Används till allmän cellodling med gemensamma cellinjer
  • Låga endotoxin- och hemoglobinnivåer
  • Endotoxinnivå:< 10 EU/ml
  • Hemoglobinnivå:< 25 mg/dl
  • Ursprung: USA
Gibco-serum levererar
  • ISO 13485-certifierat, bearbetat i FDA-registrerade anläggningar
  • Trippelfiltrerat vid 0,1μ m
  • Gibco-flaskan är lättare att använda i huven, minskar risken för förorening och hjälper dig att utföra cellodling mer konsekvent
  • Avdragbart klistermärke på märkningen ger praktisk referens för registrering av lotnummer och utgångsdatum i labbanteckningsboken
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Storage conditions: ≤-10°C
Shipping conditions: Frozen
Art Cattle/Bovine
Åldras Fetal
Ursprungsland United States
Form Liquid
Formatera Flaska
Produkttyp Fetal Bovine Serum
Kvantitet 100 ml
Serumbehandling Standard (Sterile-filtered)
Sterilitet Sterile
Steriliseringsmetod Triple-filtered, 0.1 μm
Endotoxinkoncentration ≤10 EU/mL
Hemoglobinkoncentration ≤25 mg/dL
Renhet eller kvalitetsklass Qualified
Frakt skick Frozen
Visa mer Visa mindre
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.