Beskrivning
Gibco fetalt bovinserum ger utmärkt värde till grundläggande cellodling, specialitetsforskning och specifika analyser. Det har forskarnas förtroende med konsekvent kvalitet och prisbelönt stöd som hjälper till att uppfylla dina forskningsbehov och budgetkrav
Gibco-serum: Pålitlig kvalitet för konsekvent prestanda
Gibco serumkategori: Value Plus (Performance)
- Används till allmän cellodling med gemensamma cellinjer
- Låga endotoxin- och hemoglobinnivåer
- Endotoxinnivå:< 10 EU/ml
- Hemoglobinnivå:< 25 mg/dl
- Ursprung: USA
Gibco-serum levererar
- ISO 13485-certifierat, bearbetat i FDA-registrerade anläggningar
- Trippelfiltrerat vid 0,1μ m
- Gibco-flaskan är lättare att använda i huven, minskar risken för förorening och hjälper dig att utföra cellodling mer konsekvent
- Avdragbart klistermärke på märkningen ger praktisk referens för registrering av lotnummer och utgångsdatum i labbanteckningsboken
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaringsvillkor:≤ -10 ° C Fraktvillkor: Fryst |
| Beskrivning | Fetal Bovint Serum, kvalificerat, One Shot™ format, USA |
| Art | Bovin |
| Åldras | Fetalt |
| Ursprungsland | USA |
| Form | Vätska |
| Formatera | One Shot |
| Produkttyp | Fetalt bovinserum |
| Kvantitet | 50 ml |
| Serumbehandling | Standard (steril-filtrerad) |
| Visa mer |
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.