missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Corning™ Fetal Bovine Serum, Regular, South American Origin
Beskrivning
- Exported from the country of origin accompanied with a Veterinarian Health Certificate and imported under a USDA-APHIS issued import permit.
- True pooled and is triple 0.1 micron sterile filtered that passes sterility, mycoplasma, and 9CFR viral testing requirements.Validated process used to heat inactivate serum at 56°C ± 2°C for 30 minutes via bulk inactivation of entire lot in the pooling tank or individual bottles in a water bath.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | -40°C to -10°C |
| Ursprungsland | South America |
| Kvantitet | 500 ml |
| Serumbehandling | Heat-inactivated |
| Källa | South American Origin |
| Värme inaktiverad | Yes |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?