Läs mer
Gibco™ Fetalt bovint serum, Tet-system godkänt, amerikanskt ursprung
Produktkod. p-9207004 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
50 ml
500 ml
Formatera:
Flaska
One Shot
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Formatera
16846796 50 ml One Shot
16856796 500 ml Flaska
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16846796 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. A4736101
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Tet-systemets godkända FBS är formulerat för cellodlingsapplikationer med hjälp av genuttryckssystem reglerade av tetracyklin och tetracyklinderivat.
Gibco Tet-systemets godkända FBS är formulerat för cellodlingsapplikationer med hjälp av genuttryckssystem reglerade av tetracyklin och tetracyklinderivat. Cellbaserade analyser som upptäcker närvaro av tetracyklin och tetracyklinanaloger används för att välja FBS som ger det högsta induktionsområdet.
  • Utformad för att säkerställa frånvaro av detekterbar tetracyklin och dess derivat som kan störa korrekt reglering av genuttryck
  • Funktionell testning ger förtroende för att oavsiktligt tetracylingenuttryck inte kommer att uppstå
  • Sera-kategori: specialitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Klassificering Premie
Innehåll och lagring Butik på <-10°C.
Art Nötkreatur/bovint
Celltyp Används till ett brett spektrum av celltyper, i synnerhet känsliga cellinjer
Åldras Fetalt
Ursprungsland USA
Formatera One Shot
Produkttyp Fetalt bovinserum
Kvantitet 50 ml
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Trippelfiltrerat 0,1μ m
Kvalitet Premie
Testad för Uppfyller USP/EP-riktlinjer med upp till 91 harmoniserade kvalitetsspecifikationstester
Endotoxinkoncentration <5 EU/mL
Hemoglobinkoncentration <15 mg/dL
Renhet eller kvalitetsklass Premie
Frakt skick Fryst/torris
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Endast för forskningsändamål eller vidare tillverkning. Serum och blodproteiner är inte avsedda för direkt administrering till människor eller djur.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.