Läs mer
Gibco™ Fetal Bovine Serum, Tet-system godkänt, USDA-godkända regioner
Produktkod. 16876796 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
50 ml
500 ml
Formatera:
Flaska
One Shot
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Formatera
16876796 500 ml Flaska
16866796 50 ml One Shot
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16876796 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A4736401
Besparingar på stamcellsforskning
Använd kampanjkoden 28032
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Tet-systemets godkända FBS är formulerat för cellodlingsapplikationer med hjälp av genuttryckssystem reglerade av tetracyklin och tetracyklinderivat.
Tet-systemets godkända FBS är formulerat för cellodlingsapplikationer med hjälp av genuttryckssystem reglerade av tetracyklin och tetracyklinderivat. Cellbaserade analyser som upptäcker närvaro av tetracyklin och tetracyklinanaloger används för att välja FBS som ger det högsta induktionsområdet.
  • Utformad för att säkerställa frånvaro av detekterbar tetracyklin och dess derivat som kan störa korrekt reglering av genuttryck
  • Funktionell testning ger förtroende för att oavsiktligt tetracylingenuttryck inte kommer att uppstå
  • Sera-kategori: specialitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 13485 Certifierad
Klassificering Värde
Innehåll och lagring Butik på <-10°C.
Art Nötkreatur/bovint
Celltyp Används till ett brett spektrum av celltyper, i synnerhet känsliga cellinjer
Åldras Fetalt
Ursprungsland Mexiko
Form Vätska
Formatera Flaska
Produkttyp Fetalt bovinserum
Kvantitet 500 ml
Serumbehandling Standard (steril-filtrerad)
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Trippelfiltrerat 0,1μ m
Bearbetning Trippelfiltrerad vid 0,1 μm
Testad för Varje parti utsätts för upp till 50 kvalitetsspecifikationstester inklusive 9 CFR-virustester, endotoxin och prestanda.
Endotoxinkoncentration <50 EU/mL (nivåer rutinmässigt< 10 EU/mL)
Hemoglobinkoncentration <25 mg/dL
Renhet eller kvalitetsklass Värde
Produktlinje Gibco
Frakt skick Fryst
Visa mer Visa mindre
Endast för forskningsändamål eller vidare tillverkning. Serum och blodproteiner är inte avsedda för direkt administrering till människor eller djur.