Läs mer
Cytiva Fetalt bovint serum (US), superlågt IgG
Produktkod. 11547310
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Bearbetning:
Bestrålat, 25 till 40 doser
Hold (Håll)
Värmeinaktiverad
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Bearbetning unitSize
11547310 100 ml Hold (Håll) 100ml
16221122 500 ml Bestrålat, 25 till 40 doser -
12360143 500 ml Värmeinaktiverad 500ml
10329953 500 ml Hold (Håll) 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11547310 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30898.02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Bearbetas med protein G-kromatografi för att reducera nivåerna till de som krävs för produktion av monoklonal antikropp
Fetalt bovint serum (FBS) har naturliga nivåer av IgG som är för höga för vissa cellodlingstillämpningar. Partier kan förscreenas för att hitta de lägsta naturligt förekommande nivåerna, men som en biologisk produkt är FBS ofta en bristvara. Även partier med naturligt låga IgG-nivåer kan fortfarande innehålla för mycket för vissa tillämpningar. Exempel på typiska IgG-nivåer i bovina serumprodukter finns i tabellen nedan.
  • Prestanda är likvärdig med obearbetad FBS
  • Lämplig för tillämpningar där låga nivåer av specifik antikropp krävs (t.ex. förökning av nötkreatursvirus, produktion av monoklonal antikropp)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 till 8 °C
Kvantitet 100 ml
Bearbetning Hold (Håll)
Värme inaktiverad Nej