Description
Gibco Foster bovin serum omfattar ett brett spektrum av specialserum och vinner forskarnas förtroende med konsekvent kvalitet och prisbelönt stöd som hjälper till att möta dina unika forskningsbehov. Ultralåg IgG FBS förbättrar kvaliteten och noggrannheten i experimentella resultat genom att minimera de potentiella negativa effekterna av IgG (immunoglobulin G). IgG kan störa immunologiska och virala tester eller experiment som involverar antikroppar, och vissa celltyper är känsliga för närvaro av IgG.
- Sera-kategori: Specialitet
- Ursprung: USA
- Endotoxinnivå: ≤50 EU/ml (nivåer rutinmässigt ≤10 EU/ml)
- Hemoglobinnivå: ≤25 mg/dL
IgG-nivåerna är under 5 μg/ml, och BVD-titern är låg eller inte detekterbar.
Detta reagens klassificeras som medicinteknisk produkt i flera länder. Om det inte är reglerat som medicinteknisk produkt i en specifik region bör det endast användas för laboratoriebruk.
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | Förvaringsvillkor:≤ -10° C Fraktvillkor: Fryst |
| Art | Nötkreatur/bovint |
| Åldras | Fetalt |
| Ursprungsland | USA |
| Form | Vätska |
| Formatera | Flaska |
| Produkttyp | Fetalt bovinserum |
| Kvantitet | 500 ml |
| Serumbehandling | Reducerat IgG |
| Frakt skick | Fryst |
Endast för forskningsändamål eller vidare tillverkning. Serum och blodproteiner är inte avsedda för direkt administrering till människor eller djur.