Läs mer
Gibco™ Fetal Bovint Serum, ultralågt IgG, ursprung i USA
Produktkod. 15695629 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
50 ml
500 ml
Formatera:
Flaska
One Shot
Förpackningsstorlek:
500ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Formatera Förpackningsstorlek
15695629 50 ml One Shot 50ml
11550526 500 ml Flaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15695629 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A3381901
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Gibco Fosterbovin serum erbjuder utmärkt värde för grundläggande cellodling, specialforskning och specifika analyser.
Gibco Foster bovin serum omfattar ett brett spektrum av specialserum och vinner forskarnas förtroende med konsekvent kvalitet och prisbelönt stöd som hjälper till att möta dina unika forskningsbehov. Ultralåg IgG FBS förbättrar kvaliteten och noggrannheten i experimentella resultat genom att minimera de potentiella negativa effekterna av IgG (immunoglobulin G). IgG kan störa immunologiska och virala tester eller experiment som involverar antikroppar, och vissa celltyper är känsliga för närvaro av IgG.
  • Sera-kategori: Specialitet
  • Ursprung: USA
  • Endotoxinnivå: ≤50 EU/ml (nivåer rutinmässigt ≤10 EU/ml)
  • Hemoglobinnivå: ≤25 mg/dL
IgG-nivåerna är under 5 μg/ml, och BVD-titern är låg eller inte detekterbar.
Detta reagens klassificeras som medicinteknisk produkt i flera länder. Om det inte är reglerat som medicinteknisk produkt i en specifik region bör det endast användas för laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor:≤ -10°
C Fraktvillkor: Fryst
Art Bovin
Åldras Fetalt
Ursprungsland USA
Form Vätska
Formatera One Shot
Produkttyp Fetalt bovinserum
Kvantitet 50 ml
Serumbehandling Exosom-uttömt
Sterilitet Sterila
Produktlinje One Shot
Frakt skick Fryst
Visa mer Visa mindre
Endast för forskningsändamål eller vidare tillverkning. Serum och blodproteiner är inte avsedda för direkt administrering till människor eller djur.