Läs mer
Gibco™ Fetalt bovint serum, ultralågt IgG, amerikanskt ursprung, One Shot™ formatera
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7180333
Kvantitet:
50 ml
500 ml
Formatera:
Flaska
One Shot
Förpackningsstorlek:
500ml
50ml
Produktkod. 15695629
Brand: Gibco™ A3381901
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Gibco™ fetalt bovint serum erbjuder utmärkt värde för grundläggande cellodling, specialitetsforskning och specifika analyser.
Gibco Fetal bovine sera include a broad range of specialty sera, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your unique research requirements. Ultra-low IgG FBS enhances the quality and accuracy of experimental results by minimizing the potential negative effects of IgG (immunoglobulin G). IgG can interfere with immunological and viral assays or experiments involving antibodies, and some cell types are sensitive to the presence of IgG.
Gibco™ fetala nötkreaturssera erbjuder utmärkt värde för grundläggande cellodling, specialitetsforskning och specifika analyser, och tjänar forskarnas förtroende med konsekvent kvalitet och prisbelönt stöd som hjälper till att möta dina forskningsbehov och budgetkrav
  • Sera kategori: Specialitet
  • Ursprung: USA
  • Endotoxinnivå:≤ 50 EU/ml (nivåer rutinmässigt≤ 10 EU/ml)
  • Hemoglobinnivå:≤ 25 mg/dL
IgG-nivåerna är mindre än 5μ g/ml och BVD-titern är låg eller inte detekterbar.
Detta reagens är klassificerat som en medicinteknisk produkt i flera länder. Om den inte är reglerad som medicinteknisk produkt i en viss region, bör den endast användas för laboratorieanvändning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor:≤ -10°
C Fraktvillkor: Fryst
Art Bovin
Åldras Fetalt
Ursprungsland USA
Form Vätska
Formatera One Shot
Produkttyp Fetalt bovinserum
Kvantitet 50 ml
Serumbehandling Exosom-uttömt
Sterilitet Sterila
Produktlinje One Shot
Frakt skick Fryst
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.