Läs mer
Cytiva Fetalt bovint serum, US karakteriserat
Produktkod. 12359802
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12359802 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 12359802 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30071.02HI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2183.36 SEK
    1557.07 SEK / 100ml
    Save 626.29 SEK
    28% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Används för cellodling, transfektion.
  • Karakteriserad FBS
  • Filtrerat genom tre sekventiella 100 μnm (0,1 m) porstorleksfilter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar
Innehåll och lagring Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2° till 8 °C.
Beskrivning Karakteriserat fetalt bovint serum, amerikanskt ursprung
Ursprungsland USA
Produkttyp Fetalt bovinserum
Kvantitet 100 mL
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sekventiell Trippelfiltrerad, 100 nm
Källa Bovint foster
Kvalitet Karaktäriserad
Bearbetning Värme inaktivera
Endotoxinkoncentration ≤25 EU/ml
Värme inaktiverad Ja
Hemoglobinkoncentration ≤25 mg/dL
Mykoplasma upptäckt Nej
USDA säkerhetstest ingår USDA inspekterad