Läs mer
Gibco™ Fetalt bovint serum, värde (tidigare USDA-godkänt i Nordamerika eller kvalificerat, Brasilien i andra regioner)
Produktkod. 17593595
Change view
Kvantitet:
50 ml
500 ml
10 x 50 ml
Formatera:
Flaska
One Shot
Värme inaktiverad:
Ja
Nej
Gamma-irradiated:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
50ml
Paket med 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Formatera Värme inaktiverad Gamma-irradiated Förpackningsstorlek
17593595 500 ml Flaska Ja Nej -
17553595 50 ml One Shot Nej Nej 50ml
17563595 10 x 50 ml One Shot Nej Nej Paket med 10
17573595 50 ml One Shot Ja Nej 50ml
17583595 10 x 50 ml One Shot Ja Nej Paket med 10
30535159 500 ml Flaska Nej Ja -
17479633 500 ml Flaska Nej Nej -
30536136 500 ml Flaska Ja Ja -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17593595 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A5256801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4655.00 SEK
    3584.65 SEK / 500ml
    Save 1070.35 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Gibco Fosterbovin serum erbjuder utmärkt värde för grundläggande cellkultur, specialforskning och specifika analyser.
Gibco Fosterbovina serum erbjuder utmärkt värde för grundläggande cellodling, specialforskning och specifika analyser, vilket ger forskare förtroende med konsekvent kvalitet och prisbelönt stöd som hjälper till att möta dina forskningsbehov och budgetkrav.
Sera-kategori: Värde
  • Används till allmän cellodling med gemensamma cellinjer
  • Låga endotoxin- och hemoglobinnivåer
  • Endotoxinnivå: <20 EU/ml
  • Hemoglobinnivå: <25 mg/dL
  • Ursprung: hänvisa till CoA för specifikt ursprung. Alla produkter kan vara otillgängliga i alla regioner på grund av importregler.
  • US Department of Agriculture (USDA) testade säkerheten för frånvaro av blåtunga och akabane från länder som är USDA-godkända för import till USA
Gibco Serum levererar
  • ISO 13485 –certifierad; behandlad i FDA-registrerade anläggningar
  • Trippelfiltrerad på 0,1 μm
  • Gibco flaskan är lättare att använda i huv; hjälper till att minska risken för kontaminering och förbättra konsistensen
  • Avdragbart klistermärke på märkningen ger praktisk referens för registrering av lotnummer och utgångsdatum i labbanteckningsboken
* FBS-importkraven varierar globalt, och acceptansen beror på om behöriga myndigheter tillåter import från ett specifikt ursprungsland. Vänligen kontrollera tillämpliga regler för export av FBS och alla produkter som innehåller FBS (t.ex. odlade celler). Kontakta din Thermo Fisher Scientific representant för support.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Butik på <-10°C.
Art Nötkreatur/bovint
Åldras Fetalt
Ursprungsland Se CoA för specifikt ursprung*
Form Vätska
Formatera Flaska
Produkttyp Fetalt bovinserum
Kvantitet 500 ml
Serumbehandling Värmeinaktiverad
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Trippelfiltrerat 0,1μ m
Kvalitet Värde
Bearbetning Trippelfiltrerad vid 0,1 μm
Testad för Upp till 30 kvalitetstester inklusive 9CFR-virustestning* endotoxin, prestanda (* Observera: Om tillverkad i Storbritannien, Full 9CFR förutom rabies och BlueTongue Virus som testas via EMA)
Endotoxinkoncentration ≤20 EU/mL
För användning med (applikation) *FBS-importkraven varierar globalt, och acceptansen beror på om behöriga myndigheter tillåter import från ett specifikt ursprungsland. Vänligen kontrollera tillämpliga regler för export av FBS och alla produkter som innehåller FBS (t.ex. odlade celler). Kontakta din Thermo Fisher Scientific representant för support.
Värme inaktiverad Ja
Hemoglobinkoncentration ≤25 mg/dl
Renhet eller kvalitetsklass Värde
Frakt skick Torr is
USDA säkerhetstest ingår USDA:s säkerhetstester utförda för australiska ursprung
Gamma-irradiated Nej
Visa mer Visa mindre
Endast för forskningsändamål eller vidare tillverkning. Serum och blodproteiner är inte avsedda för direkt administrering till människor eller djur.