Läs mer
Gibco™ Fetalt bovint serum, värde (tidigare USDA-godkänt i Nordamerika eller kvalificerat, Brasilien i andra regioner)
Description
Gibco Fosterbovina serum erbjuder utmärkt värde för grundläggande cellodling, specialforskning och specifika analyser, vilket ger forskare förtroende med konsekvent kvalitet och prisbelönt stöd som hjälper till att möta dina forskningsbehov och budgetkrav.
Sera-kategori: Värde
- Används till allmän cellodling med gemensamma cellinjer
- Låga endotoxin- och hemoglobinnivåer
- Endotoxinnivå: <20 EU/ml
- Hemoglobinnivå: <25 mg/dL
- Ursprung: hänvisa till CoA för specifikt ursprung. Alla produkter kan vara otillgängliga i alla regioner på grund av importregler.
- US Department of Agriculture (USDA) testade säkerheten för frånvaro av blåtunga och akabane från länder som är USDA-godkända för import till USA
Gibco Serum levererar
- ISO 13485 –certifierad; behandlad i FDA-registrerade anläggningar
- Trippelfiltrerad på 0,1 μm
- Gibco flaskan är lättare att använda i huv; hjälper till att minska risken för kontaminering och förbättra konsistensen
- Avdragbart klistermärke på märkningen ger praktisk referens för registrering av lotnummer och utgångsdatum i labbanteckningsboken
* FBS-importkraven varierar globalt, och acceptansen beror på om behöriga myndigheter tillåter import från ett specifikt ursprungsland. Vänligen kontrollera tillämpliga regler för export av FBS och alla produkter som innehåller FBS (t.ex. odlade celler). Kontakta din Thermo Fisher Scientific representant för support.
Finns i 30-45 kGy; 25-40 kGy Tillgänglig på begäran; 30-40 kGy tillgängligt i EU
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | Lagringsförhållanden: ≤-10 °C |
| Art | Nötkreatur/bovint |
| Åldras | Fetalt |
| Ursprungsland | Se CoA för specifikt ursprung* |
| Form | Fryst |
| Formatera | Flaska |
| Produkttyp | Fetalt bovinserum |
| Kvantitet | 500 ml |
| Serumbehandling | Standard (steril-filtrerad) |
| Sterilitet | Sterila |
| Show More |
Endast för forskningsändamål eller vidare tillverkning. Serum och blodproteiner är inte avsedda för direkt administrering till människor eller djur.