Läs mer
Invitrogen™ Fetalt hemoglobinkontrollkit (FETALtrol™ )
Produktkod. 10222313
Change view
Kvantitet:
50 tester
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10222313 50 tester Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10222313 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer FH101
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
FETALtrol™ är en tri-level, analyserad human blodkontroll utformad för att hjälpa till att dokumentera och övervaka värden som erhållits från testmetoder som används för att bestämma fosterröda blodkroppar i moderns blodprov.
FETALtrol™ is a tri-level, assayed human blood control designed to help document and monitor values obtained from test methods used to determine fetal RBCs in maternal blood samples. It monitors preparation techniques, stains, reagents, and methods of data analysis for quantitative and qualitative tests. FETALtrol™ is reagent comprising D-antigen (Rho) negative adult human erythrocytes supplemented with D-antigen (Rho) positive human cord blood erythrocytes.
Application
The laboratory determination of the level of fetal cells in maternal circulation remains an important support in the obstetrical management of women with suspected uterine trauma and in the proper dose administration of Rh immune globulin. The Trillium FETALtrol™ kit provides a means of monitoring preparation techniques, stains, reagents, and methods of data analysis for quantitative and qualitative tests.
Additional Information
Use the Spectraviewer to help you plan your experiments. Additional general information about Life Technologies flow cytometry products and support is also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2 °C till 8 °C).
Formatera Provrör
För användning med (utrustning) Mikroskop (KBB-analyskompatibelt), Flödescytometer
Typ Fetalt hemoglobinkontrollkit
För användning med (applikation) Flödescytometri, immunhistokemi
Kvantitet 50 tester
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.