Läs mer
Invitrogen™ Fetalt hemoglobin mAb-testkit, R-PE-konjugat
Beskrivning
The Fetal Hemoglobin (HbF) Test is based on a monoclonal antibody directed to fetal hemoglobin (hemoglobin F). This antibody is conjugated with R-phycoerythrin (R-PE). R-PE (phycoerythrin) is a stable and highly soluble phycobiliprotein which provides maximal absorbance and fluorescence emission without susceptibility to internal or external fluorescence quenching, thus providing an exceptional quantum yields and molar extinction coefficients. Use of R-PE in antibody conjugates results in probes with greatly enhanced detectability.
This reagent is intended for the identification and subsequent enumeration of fetal red blood cells. Fetal cells are identified by the presence of fetal hemoglobin by a flow cytometric method. The Fetal Hemoglobin Test may be used as an aid in identifying fetal-maternal hemorrhage and determining the need for immunoprophylaxis with immune globulin.
Fetalt hemoglobin (HbF)-test är baserat på en monoklonal antikropp riktad mot fosterhemoglobin (hemoglobin F). Denna antikropp är konjugerad med R-fykoerytrin (R-PE). R-PE (fykoerytrin) är ett stabilt och mycket lösligt fykobiliprotein som ger maximal absorbans och fluorescensemission utan mottaglighet för intern eller extern fluorescenssläckning, vilket ger exceptionella kvantutbyten och molära extinktionskoefficienter. Användning av R-PE i antikroppskonjugat resulterar i prober med kraftigt förbättrad detekterbarhet.
Detta reagens är avsett för identifiering och efterföljande räkning av fostrets röda blodkroppar. Fosterceller identifieras genom närvaron av fosterhemoglobin genom en flödescytometrisk metod. Fetalt hemoglobintest kan användas som ett hjälpmedel för att identifiera foster-modern blödning och fastställa behovet av immunprofylax med immunglobulin.
Antikroppsspecifikationer
- Beskrivning: Fetalt hemoglobin F (HbF), mus IgG1 monoklonalt
- Etikett: R-PE (fykoerytrin)
- Validerad applikation: Flödescytometri
- Arter Reaktivitet: Människan
- Ex/Em och laserkonfiguration: 496/578 nm, blå laser
- Klon ID: HbF-1
Klinisk relevans
Fetalt hemoglobintest innehåller en monoklonal antikropp riktad mot HbF som specifikt känner igen fosterhemoglobin som finns i fetala erytrocyter. Testet tillåter räkning av fetala erytrocyter i moderns cirkulation som ett resultat av en foster-modern blödning, eller läckage, av fosterceller in i moderns cirkulation. Blödning av celler från ett Rh + foster till cirkulationen hos en Rh - mamma kan resultera i bildandet av Rh - reaktiva antikroppar hos mamman. Rh hemolytisk anemi i ett efterföljande Rh + foster kan vara resultatet av placenta överföring av antikroppar som bildas i modern till fostret. Även om volymen av fetala erytrocyter som hittas i moderns cirkulation under graviditeten och omedelbart efter förlossningen rapporteras vara liten och av osäker klinisk betydelse i många fall, kan betydande blödningar härröra från ett antal orsaker, inklusive foster- eller modernstrauma och placentadefekter.
Erytrocyter som innehåller fetalt hemoglobin kan hittas hos individer i alla åldrar, men med lägre mängder fosterhemoglobin jämfört med fostrets röda blodkroppar. Dessa celler har kallats F-celler. Höga nivåer av F-celler kan också förekomma hos vuxna med en heterogen grupp av genetiska störningar med osäker etiologi, kallad Hereditary Persistence of Fetal Hemoglobin. Andra kliniska tillstånd som orsakar betydande nivåer av anemi kan också resultera i förhöjda nivåer av F-celler. Flera kliniska tillstånd har beskrivits som involverar ökade nivåer av F-celler. Dessa tillstånd inkluderar ärftliga anemiska sjukdomar som sicklecellanemi och thalassemia major.
Ytterligare information
Använd Spectraviewer för att hjälpa dig planera dina experiment. Ytterligare allmän information om Life Technologies flödescytometriprodukter och support finns också tillgängliga.
Specifikationer
Specifikationer
| Antikroppskonjugat | PE och APC, R-PE |
| Buffert | PBS (fosfatbuffrad saltlösning), 0,1 % BSA |
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp (2 °C till 8 °C). |
| CE-märkning | Ja |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Formatera | Provrör |
| Typ | Hemoglobintestsats |
| För användning med (applikation) | Flödescytometriantikroppar och sekundär detektion |
| Etikett eller färgämne | R-PE |
| Kvantitet | 100 tester |
| Visa mer |