Läs mer
Invitrogen™ Fetal Hemoglobin Test Kit, FITC
Produktkod. 10484713
Change view
Kvantitet:
100 tester
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10484713 100 tester Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10484713 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer HFH01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6880.00 SEK
    5159.65 SEK / 100 reaktioner
    Save 1720.35 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Fetalt hemoglobin (HbF)-test är baserat på en monoklonal antikropp riktad mot fosterhemoglobin (hemoglobin F). Denna antikropp är konjugerad med fluorescein (FITC).
The Fetal Hemoglobin (HbF) Test is based on a monoclonal antibody directed to fetal hemoglobin (hemoglobin F). This antibody is conjugated with fluorescein (FITC). Commonly used, the fluorescein conjugates provide relatively high absorptivity, excellent fluorescence quantum yield, and good water solubility.
This reagent is intended for the identification followed by enumeration of fetal red blood cells. Fetal cells are identified by the presence of fetal hemoglobin using a flow cytometric method. The Fetal Hemoglobin Test may be used as an aid in identifying fetal-maternal hemorrhage and determining the need for immunoprophylaxis with immune globulin.
Fetalt hemoglobin (HbF)-test är baserat på en monoklonal antikropp riktad mot fosterhemoglobin (hemoglobin F). Denna antikropp är konjugerad med fluorescein (FITC). Vanligtvis används fluoresceinkonjugaten relativt hög absorptionsförmåga, utmärkt fluorescenskvantutbyte och god vattenlöslighet.
Detta reagens är avsett för identifiering följt av räkning av fostrets röda blodkroppar. Fosterceller identifieras genom närvaron av fosterhemoglobin med hjälp av en flödescytometrisk metod. Fetalt hemoglobintest kan användas som ett hjälpmedel för att identifiera foster-modern blödning och fastställa behovet av immunprofylax med immunglobulin.
Antikroppsspecifikationer
  • Beskrivning: Fetalt hemoglobin F (HbF), mus IgG1 monoklonalt
  • Etikett: Fluorescein (FITC)
  • Validerad applikation: Flödescytometri
  • Arter Reaktivitet: Människan
  • Ex/Em och laserkonfiguration: 488/519 nm, blå laser
  • Klon ID: HbF-1
Klinisk relevans
Fetalt hemoglobintest innehåller en monoklonal antikropp riktad mot HbF som specifikt känner igen fosterhemoglobin som finns i fetala erytrocyter. Testet tillåter räkning av fetala erytrocyter i moderns cirkulation som ett resultat av en foster-modern blödning, eller läckage, av fosterceller in i moderns cirkulation. Blödning av celler från ett Rh+-foster till cirkulationen hos en Rh-mamma kan resultera i bildning av Rh-reaktiva antikroppar hos modern. Rh hemolytisk anemi hos ett efterföljande Rh+-foster kan vara resultatet av placentaöverföring av antikroppar som bildas från modern till fostret. Även om volymen av fetala erytrocyter som hittas i moderns cirkulation under graviditeten och omedelbart efter förlossningen rapporteras vara liten och av osäker klinisk betydelse i många fall, kan betydande blödningar härröra från ett antal orsaker, inklusive foster- eller modernstrauma och placentadefekter.
Erytrocyter som innehåller fetalt hemoglobin kan hittas hos individer i alla åldrar, men med lägre mängder fosterhemoglobin jämfört med fostrets röda blodkroppar. Dessa celler har kallats F-celler. Höga nivåer av F-celler kan också förekomma hos vuxna med en heterogen grupp av genetiska störningar med osäker etiologi, kallad Hereditary Persistence of Fetal Hemoglobin. Andra kliniska tillstånd som orsakar betydande nivåer av anemi kan också resultera i förhöjda nivåer av F-celler. Flera kliniska tillstånd har beskrivits med ökade nivåer av F-celler. Dessa tillstånd inkluderar ärftliga anemiska sjukdomar som sicklecellanemi och thalassemia major.
Ytterligare information
Använd Spectraviewer för att hjälpa dig planera dina experiment. Ytterligare allmän information om Life Technologies flödescytometriprodukter och support finns också tillgängliga.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antikroppskonjugat Klassiska färgämnen (t.ex. FITC, TRITC), FITC (fluorescein)
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2 °C till 8 °C).
CE-märkning Ja
Detektionsmetod fluorescens
Formatera Kit
Typ Hemoglobintestsats
För användning med (applikation) Flödescytometriantikroppar och sekundär detektion
Etikett eller färgämne FITC (fluorescein)
Kvantitet 100 tester
Frakt skick Våt is
Art Mus