Läs mer
Fevipiprant, MedChemExpress
Beskrivning
Fevipiprant (QAW039
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fevipiprant |
| CAS | 872365-14-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H17F3N2O4S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | QAW039 NVP-QAW039 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 32 mg/mL (75.05 mM) |
| LEDER | O=C(O)CC1=C(C)N(CC2=CC=C(S(=O)(C)=O)C=C2C(F)(F)F)C3=NC=CC=C31 |
| Molekylvikt (g/mol) | 426.41 |
| Visa mer |