Läs mer
Fexaramine, MedChemExpress
Beskrivning
Fexaramine is a potent and selective FXR agonist with an EC50 of 25 nM. Fexaramine has no activity against hRXRα, hPPARαγδ, mPXR, hPXR, hLXRα, hTRβ, hRARβ, mCAR, mERRγ, and hVDR receptors.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fexaramine |
| CAS | 574013-66-4 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C32H36N2O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (100.68 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CN(C)C1=CC=C(C2=CC=C(CN(C3=CC(/C=C/C(OC)=O)=CC=C3)C(C4CCCCC4)=O)C=C2)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 496.64 |
| Formel vikt | 496.64 |
| Visa mer |