Läs mer
Tocris Bioscience™ Fexaramine
Beskrivning
Potent, selective farnesoid X receptor agonist (EC50 = 25 nM). Displays no activity at hRXRα, hPPARα, hPPARγ, hPPARδ, mPXR, hPXR, hLXRα, hTRβ, hRARβ, mCAR, mERRγ and hVDR receptors.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fexaramine |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 496.64 |
| Renhet | >97% |
| Molekylvikt (g/mol) | 496.651 |