Läs mer
Fexinidazole, MedChemExpress
Beskrivning
Fexinidazole (HOE 239) is an orally active, potent nitroimidazole antitrypanosomal drug. Fexinidazole shows trypanocidal activity against T. brucei subspecies and strains with IC50s of 0.7-3.3 μM (0.2-0.9 μg/ml). Fexinidazol has the potential for human sleeping sickness (HAT) caused by infection with T. brucei.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fexinidazole |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 59729-37-2 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H13N3O3S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | HOE 239 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (179.01 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Visa mer |