Läs mer
Fexofenadine-D6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fexofenadine-d6 |
| CAS | 548783-71-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C32 2H6 H33 N O4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Benzeneacetic acid, 4-[1-hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)-1-piperidinyl]butyl]-α,α-di(methyl-d3)- (9CI), Fexofenadine-d6, Fexofenadine (dimethyl D6) |
| InChI formel | InChI=1S/C32H39NO4/c1-31(2,30(35)36)25-17-15-24(16-18-25)29(34)14-9-21-33-22-19-28(20-23-33)32(37,26-10-5-3-6-11-26)27-12-7-4-8-13-27/h3-8,10-13,15-18,28-29,34,37H,9,14,19-23H2,1-2H3,(H,35,36)/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(C(=O)O)(c1ccc(cc1)C(O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 3,3,3-trideuterio-2-[4-[1-hydroxy-4-[4-[hydroxy(diphenyl)methyl]piperidin-1-yl]butyl]phenyl]-2-(trideuteriomethyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 507.69 |
| Visa mer |