Läs mer
Fexofenadine EP Impurity C, Mikromol™
Beskrivning
Fexofenadine EP Impurity C, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1RS)-4-(4-(Hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl)-1-(4-(1-methylethyl)phenyl)butan-1-ol |
| CAS | 185066-37-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | (1RS)-4-(4-(Hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl)-1-(4-(1-methylethyl)phenyl)butan-1-ol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C31 H39 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (1RS)-4-[4-(Hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]-1-[4-(1-methylethyl)phenyl]butan-1-ol, Fexofenadine Hydrochloride Imp. C (EP), Fexofenadine Imp. C (EP), Fexofenadine USP Related Compound C, Fexofenadine USP RC C, (1RS)-4-[4-(Hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]-1-[4-(1-methylethyl)phenyl]butan-1-ol, 1-Piperidinebutanol, 4-(hydroxydiphenylmethyl)-alpha-[4-(1-methylethyl)phenyl]-, 4-(Hydroxydiphenylmethyl)-alpha-[4-(1-methylethyl)phenyl]-1-piperidinebutanol, Fexofenadine Related Compound C, Fexofenadine Hydrochloride Impurity C, Fexofenadine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C31H39NO2/c1-24(2)25-15-17-26(18-16-25)30(33)14-9-21-32-22-19-29(20-23-32)31(34,27-10-5-3-6-11-27)28-12-7-4-8-13-28/h3-8,10-13,15-18,24,29-30,33-34H,9,14,19-23H2,1-2H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC(C)c1ccc(cc1)C(O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Visa mer |