Läs mer
Fexofenadine EP Impurity E (Terfenadine EP Impurity I), Mikromol™
Beskrivning
Fexofenadine EP Impurity E (Terfenadine EP Impurity I)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Azacyclonol |
| CAS | 115-46-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Azacyclonol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H21 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Diphenyl(piperidin-4-yl)methanol (Azacyclonol), Fexofenadine Hydrochloride Imp. E (EP), Fexofenadine Imp. E (EP), Terfenadine Imp. I (EP), Diphenyl(piperidin-4-yl)methanol, Azacyclonol, Pipradrol 4-Isomer, Fexofenadine Hydrochloride Impurity E, Terfenadine Impurity I, Fexofenadine Impurity E |
| LEDER | OC(C1CCNCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.37 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Visa mer |