Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Fexofenadinhydroklorid
Produktkod. 16544304 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16544304 250 mg
16534304 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16544304 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 464972500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 153439-40-8 | C32H40ClNO4 | 538,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 153439-40-8
Molekylformel C32H40ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 538.13
MDL-nummer MFCD00865710
InChI-nyckel RRJFVPUCXDGFJB-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-namn väte 2-(4-{1-hydroxi-4-[4-(hydroxidifenylmetyl)piperidin-1-yl]butyl}fenyl)-2-metylpropansyraklorid
LEDER [H+].[Cl-].CC(C)(C(O)=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)CCCN1CCC(CC1)C(O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fexofenadine hydrochloride
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 538.12
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.