Läs mer
Fexofenadine hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16414497
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16414497 50 mg 50mg
16408628 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16414497 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0801A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
MedChemExpress Fexofenadine hydrochloride (MDL-16455 hydrochloride), a H1R antagonist, is an anti-allergic agent used in seasonal allergic rhinitis and chronic idiopathic urticarial (person aged ≥16 years).
Fexofenadine hydrochloride (MDL-16455 hydrochloride), a H1R antagonist, is an anti-allergic agent used in seasonal allergic rhinitis and chronic idiopathic urticarial (person aged ≥16 years).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fexofenadine hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 153439-40-8
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C32H40ClNO4
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym MDL-16455 hydrochlorideTerfenadine carboxylate hydrochloride
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (185.83 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
LEDER O=C(O)C(C)(C)C1=CC=C(C(O)CCCN2CCC(C(C3=CC=CC=C3)(O)C4=CC=CC=C4)CC2)C=C1.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 538.12
Formel vikt 538.12
Procent renhet 99.7%