Läs mer
Fexofenadin hydroklorid, Mikromol™
Beskrivning
Fexofenadin hydroklorid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fexofenadine Hydrochloride |
| CAS | 153439-40-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Fexofenadine Hydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C32 H39 N O4 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Fexofenadine hydrochloride, 2-[4-[(1RS)-1-hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]butyl]phenyl]-2-methylpropanoic acid hydrochloride, Allegra, MDL 16455A, Telfast, Telfast BD |
| InChI formel | InChI=1S/C32H39NO4.ClH/c1-31(2,30(35)36)25-17-15-24(16-18-25)29(34)14-9-21-33-22-19-28(20-23-33)32(37,26-10-5-3-6-11-26)27-12-7-4-8-13-27;/h3-8,10-13,15-18,28-29,34,37H,9,14,19-23H2,1-2H3,(H,35,36);1H |
| LEDER | Cl.CC(C)(C(=O)O)c1ccc(cc1)C(O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | 2-[4-[1-hydroxy-4-[4-[hydroxy(difenyl)metyl]piperidin-1-yl]butyl]fenyl]-2-metylpropansyra; hydroklorid |
| Visa mer |