Läs mer
Fexofenadin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30137845
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137845 50 mg
30138756 100 mg
17923315 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137845 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF32249050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 153439-40-8
Molekylformel C32 H39 N O4 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 538.12
Synonym Fexofenadine hydrochloride, 2-[4-[(1RS)-1-hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]butyl]phenyl]-2-methylpropanoic acid hydrochloride, Allegra, MDL 16455A, Telfast, Telfast BD
IUPAC-namn 2-[4-[1-hydroxy-4-[4-[hydroxy(difenyl)metyl]piperidin-1-yl]butyl]fenyl]-2-metylpropansyra; hydroklorid
LEDER Cl.CC(C)(C(=O)O)c1ccc(cc1)C(O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fexofenadine Hydrochloride
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C32H39NO4.ClH/c1-31(2,30(35)36)25-17-15-24(16-18-25)29(34)14-9-21-33-22-19-28(20-23-33)32(37,26-10-5-3-6-11-26)27-12-7-4-8-13-27;/h3-8,10-13,15-18,28-29,34,37H,9,14,19-23H2,1-2H3,(H,35,36);1H
Formel vikt 537.2646