Läs mer
Fexofenadine Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-[4-[(1RS)-1-Hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]-butyl]phenyl]-2-methylpropanoate |
| CAS | 154825-96-4 |
| Molekylformel | C33 H41 N O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Methyl 2-[4-[(1RS)-1-Hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]-butyl]phenyl]-2-methylpropanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C33H41NO4/c1-32(2,31(36)38-3)26-18-16-25(17-19-26)30(35)15-10-22-34-23-20-29(21-24-34)33(37,27-11-6-4-7-12-27)28-13-8-5-9-14-28/h4-9,11-14,16-19,29-30,35,37H,10,15,20-24H2,1-3H3 |
| LEDER | COC(=O)C(C)(C)c1ccc(cc1)C(O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | methyl 2-[4-[1-hydroxy-4-[4-[hydroxy(diphenyl)methyl]piperidin-1-yl]butyl]phenyl]-2-methylpropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 515.6829 |
| Formel vikt | 515.3036 |