Läs mer
Fezagepras sodium, MedChemExpress
Beskrivning
Fezagepras (Setogepram) sodium acts as an orally active agonist for GPR40 and as an antagonist or inverse agonist for GPR84. Fezagepras sodium decreases renal, liver and pancreatic fibrosis. Fezagepras sodium exerts anti-fibrotic, anti-inflammatory and anti-proliferative actions.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fezagepras sodium |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1254472-97-3 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H17NaO2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Setogepram sodiumPBI-4050 sodium |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 100 mg/mL (438.10 mM) ∣DMSO : ≥ 64 mg/mL (280.38 mM) |
| Visa mer |