missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Fezolinetant, MedChemExpress

Produktkod. 16477828
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16477828 10 mg
16463666 25 mg
16457656 100 mg
16441839 1 mg
16420298 5 mg
16413787 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16477828 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19632

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Fezolinetant is an antagonist of the neurokinin 3 receptor (NK3R), used for the treatment of menopausal hot flushes.

Fezolinetant is an antagonist of the neurokinin 3 receptor (NK3R), used for the treatment of menopausal hot flushes.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Fezolinetant
CAS 1629229-37-3
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H15FN6OS
Kvantitet 10 mg
Synonym ESN-364
Löslighetsinformation DMSO : 20 mg/mL (55.81 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N1[C@H](C)C2=NN=C(C3=NC(C)=NS3)N2CC1)C4=CC=C(F)C=C4
Molekylvikt (g/mol) 358.39
Formel vikt 358.39
Procent renhet 98.01%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.