Läs mer
Cytiva FF170HP membran
Produktkod. 15552656
Change view
Mått (L x B):
A4 (210 x 297 mm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15552656 A4 (210 x 297 mm) Paket med 10
1 options
Produktkod. 15552656 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 13549204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1450.00 SEK
    1292.71 SEK / Paket med 10
    Save 157.29 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
Ett baksida och mycket konsekvent membran för användning med lågviskösa prover i en sidoflödesanalys.
FF High Performance (HP ) membran är en del av AE-familjen, som är direkt gjutna på en plastfilm.
  • FFHP-membranen är ett resultat av förbättrade membrangjutningsprocedurer, vilket resulterar i förbättrad intra- och inter-lot-konsistens och skarpare linjer.
  • Ytan är enhetlig utan oinkorporerat nitrocellulosapulver och fiberfördelningen med fin struktur ger stora inre ytor för bindning av proteiner
Nitrocellulosamembran är en viktig funktionell del av sidoflödesanalyser.
  • Membranet måste ge tillräcklig proteinbindning för att möjliggöra bildandet av en skarp och intensiv fångstlinje, men samtidigt måste nivån av ospecifik bakgrund vara låg för enkel tolkning av resultaten.
  • Nitrocellulosamembran finns i en rad olika uppsugningshastigheter och formuleringar.
  • Det har länge varit känt att uppsugningshastigheten hos ett membran har en betydande inverkan på testkänsligheten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Filtertyp Nitrocellulosa
Material Polyester
Sterilitet Sterila
Flödeshastighet 140-200 s/4cm
Kvantitet 10/Pk.
Tjocklek (metrisk) 200μ m
Mått (L x B) A4 (210 x 297 mm)