missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

FFAR2/GPR43 Antibody (1000624) [FITC], Novus Biologicals™

Produktkod. 18697393 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18697393 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18697393 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB10082F

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

FFAR2/GPR43 Monoclonal antibody specifically detects FFAR2/GPR43 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen FFAR2/GPR43
Användningsområden Flow Cytometry, CyTOF
Klassificering Monoclonal
Klona 1000624
Konjugera FITC
Utspädning Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulering PBS
Gene Alias free fatty acid activated receptor 2, free fatty acid receptor 2, G protein-coupled receptor 43, GPR43FFA2R, G-protein coupled receptor 43
Värd art Mouse
Immunogen NS0 Mouse myeloma cell line transfected with human FFAR2/GPR43, Met1-Glu330, Accession # O15552
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin GPCR
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2867
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2b
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.